重要文件
678880
Sigma-Aldrich
5-氟-3-碘甲苯
97%
同義詞:
3-氟-5-碘甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6FI
CAS號碼:
分子量::
236.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.577
密度
1.773 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES 字串
Cc1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
OIYMMFUTIUURQT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F - closed cup
閃點(°C)
87.78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)