化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
257 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O.Cl.NC(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N2O3.ClH.H2O/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H;1H2
InChI 密鑰
ZSQZQONBUIXIAB-UHFFFAOYSA-N