Merck
全部照片(3)
重要文件
677191
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-二苯基-2-吡咯烷甲醇三甲基硅基醚
96%
同義詞:
(2R)-2-[二苯基[(三甲基硅基)氧基]甲基]吡咯烷, (R)-α,α-二苯基脯氨醇三甲基硅基醚, (R)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H27NOSi
CAS號碼:
分子量::
325.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +52±5°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.5509
密度
1.0459 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
RSUHWMSTWSSNOW-LJQANCHMSA-N
一般說明
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether is a diarylprolinol silyl ether organocatalyst.[1]
應用
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether can be used as a catalyst to synthesize:
  • Glycofused tricyclic derivatives, which are used in the development of amyloid β-peptide diagnostic tools.[2]
  • Cyclohexene carbaldehyde derivatives by reacting benzoylnitromethane with aliphatic enals.[3]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and Preliminary Biological Evaluation of Fluorescent Glycofused Tricyclic Derivatives of Amyloid β-Peptide Ligands
D'Orazio G, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(9), 1660-1664 (2016)
Organocatalytic Cascade Reaction of Aliphatic Enals and Benzoylnitromethane: Synthesis of Enantioenriched Tetrasubstituted Cyclohexene Carbaldehyde
David Rodriguez FA, et al.
Journal of Chemistry, 2020 (2020)
The diarylprolinol silyl ether system: a general organocatalyst.
Jensen KL, et al.
Accounts of Chemical Research, 45(2), 248-264 (2011)