重要文件
675857
Sigma-Aldrich
3-溴-5-氟苯酚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4BrFO
CAS號碼:
分子量::
191.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
36-40 °C
官能基
bromo
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI 密鑰
JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)