重要文件
675776
Sigma-Aldrich
硬脂酰-13C18 辅酶 A 锂盐
99 atom % 13C, 95% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C18C21H70N7O17P3S · xLi+
分子量::
1051.86 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+18
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他說明
分子量和经验式均基于游离酸。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)