重要文件
675571
Sigma-Aldrich
1,2-双[(2R,5R)-2,5-二甲基磷]苯(环辛二烯)三氟甲磺酸铑(I)
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H40F3O3P2RhS
CAS號碼:
分子量::
666.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
形狀
solid
SMILES 字串
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2c3ccccc3P4[C@H](C)CC[C@H]4C
InChI
1S/C18H28P2.C8H12.CHF3O3S.Rh/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
AKJDLXZYNLUJQJ-MYDVBLLJSA-M
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.