重要文件
673692
Sigma-Aldrich
4-甲基-1,3-噁唑-5-甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5NO3
CAS號碼:
分子量::
127.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
239-243 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
Cc1ncoc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)9-2-6-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
應用
用于杂芳基羧酸和芳基溴的钯催化交叉偶联反应,生成芳基化杂环化合物。[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Pat Forgione et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11350-11351 (2006-08-31)
Aryl-substituted five-membered heteroaromatics have attracted great interest over the past years due to their presence in a large number of pharmaceuticals and natural products. Recently, an advance in the preparation of these scaffolds was achieved by employing a C-H functionalization