重要文件
673005
Sigma-Aldrich
3-苄氧基苯基溴化镁 溶液
1.0 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11BrMgO
CAS號碼:
分子量::
287.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
1.036 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
Br[Mg]c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-5,7-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
PELBCFRZDVCMOU-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-13.0 - -4.0 °F
閃點(°C)
-25 - -20 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)