文件
672564
Sigma-Aldrich
2-(二叔丁基膦)-1-(2-甲氧苯基)-1H-吡咯
95%
同義詞:
cataCXium® POMetB
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H28NOP
CAS號碼:
分子量::
317.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
反應適用性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1ccccc1-n2cccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H28NOP/c1-18(2,3)22(19(4,5)6)17-13-10-14-20(17)15-11-8-9-12-16(15)21-7/h8-14H,1-7H3
InChI 密鑰
JALZQSOGOMZLEK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
法律資訊
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.