重要文件
672548
Sigma-Aldrich
6-氯-2-甲氧基-9-苯氧基吖啶
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H14ClNO2
CAS號碼:
分子量::
335.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97.5-102.5% (T)
98%
mp
153-156 °C
SMILES 字串
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Oc4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C20H14ClNO2/c1-23-15-8-10-18-17(12-15)20(24-14-5-3-2-4-6-14)16-9-7-13(21)11-19(16)22-18/h2-12H,1H3
InChI 密鑰
CKWITQOQGJPKOE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)