重要文件
16571
Sigma-Aldrich
(+)-3-溴樟脑
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
同義詞:
内型-(1R)-3-溴-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15BrO
CAS號碼:
分子量::
231.13
Beilstein:
3197237
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
purum
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +136±3°, c = 1% in ethanol
mp
75-77 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)[C@H]1Br)C2(C)C
InChI
1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1
InChI 密鑰
NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N
應用
  • Insights into the mechanisms of within-species variation in sensitivity to chemicals: A case study using daphnids exposed to CMIT/MIT biocide.: This study investigates the differential sensitivity of daphnids to 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, highlighting the biochemical mechanisms underlying these variations. The findings provide crucial insights for environmental safety assessments (Kim et al., 2023).
其他說明
作为手性结构单元[1][2][3];用于脱溴-硅烷化和-膦羧化反应[4]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
P. Sampson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4342-4342 (1986)
R.V. Stevens et al.
Tetrahedron, 41, 93-93 (1985)
J.H. Hutchinson et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1-1 (1987)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)