文件
671878
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-反式-2-氨基环戊醇 盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11NO · HCl
CAS號碼:
分子量::
137.61
Beilstein:
4143621
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96.5% (GC)
97%
形狀
solid
光學純度
ee: ≥97.0% (GC)
SMILES 字串
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3