文件
671738
Sigma-Aldrich
1,3-二甲基咪唑啉甲烷磺酸盐
for catalysis, ≥99.0% (HPLC/T)
同義詞:
MMIM CH3SO3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12N2O3S
CAS號碼:
分子量::
192.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
for catalysis
化驗
≥99.0% (HPLC/T)
雜質
≤10 mg/kg halogenes
≤200 ppm water
SMILES 字串
CS([O-])(=O)=O.Cn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C5H9N2.CH4O3S/c1-6-3-4-7(2)5-6;1-5(2,3)4/h3-5H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CUCZSYMTPDSMEL-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chiheng Chu et al.
Environmental science & technology, 49(9), 5511-5519 (2015-04-02)
Photochemical transformations greatly affect the stability and fate of amino acids (AAs) in sunlit aquatic ecosystems. Whereas the direct phototransformation of dissolved AAs is well investigated, their indirect photolysis in the presence of chromophoric dissolved organic matter (CDOM) is poorly