重要文件
671290
Sigma-Aldrich
(2S,4R)-4-羟基吡咯烷-2-羧酸二苄胺
99% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H22N2O2
CAS號碼:
分子量::
310.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -58.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-17-11-18(20-12-17)19(23)21(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18,20,22H,11-14H2/t17-,18+/m1/s1
InChI 密鑰
ONGZRIRZKQFXRQ-MSOLQXFVSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)