重要文件
670111
Sigma-Aldrich
D -脯氨酰胺
≥99.0% (NT)
同義詞:
(R)-吡咯烷-2-甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H10N2O
CAS號碼:
分子量::
114.15
Beilstein:
471499
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0% (NT)
光學活性
[α]/D +110±3°, c = 2 in ethanol
mp
101-103 °C
SMILES 字串
NC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
VLJNHYLEOZPXFW-SCSAIBSYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anaëlle Tilborg et al.
ChemistryOpen, 2(5-6), 194-199 (2014-02-20)
Single crystals for two polymorphs of the ammonium carbamate self-derivative salt of prolinamide have been successfully obtained and characterized. Decarbonation of the carbamate salts was monitored by calorimetry, confirming stabilization of the reactive carbonated adducts in the solid state. Sublimation