化驗
≥99.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -12.0±2°, c = 1.5 in methanol
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-5-4-6-9(13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
CKAXJDBTNNEENW-VIFPVBQESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3