668591
同義詞:
QuadraPure® 苄胺
1 of 10
Sigma-Aldrich
655422
QuadraPure® TU
271004
乙腈
270997
二氯甲烷
471283
三乙基胺
D125806
N,N-二异丙基乙胺
S2002
叠氮化钠
320137
丙烯腈
E26266
乙二胺
H1009
过氧化氢 溶液
779342
甲基丙烯酸缩水甘油酯
QuadraPure®
solid
reaction type: solution phase peptide synthesisreagent type: catalystreagent type: chelator
20 mg/g loading
400-1100 μm
amine
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?