重要文件
668044
Sigma-Aldrich
9-十一炔酸
90%
同義詞:
9-Undecinsäure
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H18O2
CAS號碼:
分子量::
182.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
mp
56-60 °C
SMILES 字串
CC#CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h4-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
ZOYDMFOVPQMSPJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)