667935
同義詞:
Hexaethoxytungsten
1 of 10
Sigma-Aldrich
241911
氯化钨(VI)
645168
263974
氯化钨(IV)
339202
乙醇铌(V)
265012
氧代氯化钨(VI)
208353
五氯化钼
463922
偏钨酸铵 水合物
232785
氧化钨 (VI)
204781
339113
乙醇钽(V)
99%
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 4
241431
六羰基钨
205273
四异丙醇钛