重要文件
667315
Sigma-Aldrich
氯(η2-P,C-三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸)(三环己基膦)化钯(II)
同義詞:
SamCat
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C60H95ClO3P2Pd
CAS號碼:
分子量::
1068.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
176.7-187.1 °C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.CC(C)(C)c4ccc(OP(Oc5ccc(cc5C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc6c([Pd]Cl)cc(cc6C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H62O3P.C18H33P.ClH.Pd/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h19-23,25-27H,1-18H3;16-18H,1-15H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
KSWCAUMOXBNXFL-UHFFFAOYSA-M
相關類別
應用
Catalyst for coupling of alkyl bromides with aryl boronic acids
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Palladacyclic catalysts by Bedford's group facilitate coupling reactions with low catalyst loadings and challenging aryl chlorides.