重要文件
665908
Sigma-Aldrich
4-乙酰基-N-甲苯胺
97%
同義詞:
4-N-甲基氨基苯乙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11NO
CAS號碼:
分子量::
149.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
103-107 °C
官能基
amine
ketone
SMILES 字串
CNc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-7(11)8-3-5-9(10-2)6-4-8/h3-6,10H,1-2H3
InChI 密鑰
GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)