重要文件
663565
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-(4-甲氧苯基)-1,3,4-噻二唑
97%
同義詞:
2-氨基-5-(对甲苯基)-1,3,4-噻二唑, 5-(对甲苯基)-1,3,4-噻二唑-2-胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9N3S
CAS號碼:
分子量::
191.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
218-222 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2nnc(N)s2
InChI
1S/C9H9N3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-11-12-9(10)13-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI 密鑰
ZLDPCNCAFSBFCX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)