推薦產品
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
分子量
737.87 by atom % calculation
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
133-135 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])N(C)[C@H]1C[C@@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1/i11+1D3
InChI 密鑰
ULGZDMOVFRHVEP-ZZKXWFBHSA-N
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3