重要文件
663417
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-(4-硝基苯基)-1,3,4-噁二唑
97%
同義詞:
2-Amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6N4O3
CAS號碼:
分子量::
206.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
245-249 °C
SMILES 字串
Nc1nnc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O3/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
InChI 密鑰
PUEUDKAZSHKSOZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)