solid
mp
190-194 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C32H28N2/c1-25-13-17-29(18-14-25)33(27-9-5-3-6-10-27)31-21-23-32(24-22-31)34(28-11-7-4-8-12-28)30-19-15-26(2)16-20-30/h3-24H,1-2H3
InChI 密鑰
FQNVFRPAQRVHKO-UHFFFAOYSA-N
應用
空穴传输材料,用于含喹啉铝 (Alq3) 衍生物的发蓝光到黄光的 OLED。
Journal of Applied Physics, 34, 2679-2679 (2001)
文章
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study