重要文件
663050
Sigma-Aldrich
反式-1-辛烯-1-基硼酸频哪醇酯
95%
同義詞:
(E)-1-辛烯基硼酸频哪醇酯, E-2-(1-辛烯基)-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]-二氧杂硼烷, 反式-1-辛烯基硼酸频哪醇酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H27BO2
CAS號碼:
分子量::
238.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.446
bp
86-90 °C/0.4-0.5 mmHg
密度
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h11-12H,6-10H2,1-5H3/b12-11+
InChI 密鑰
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)