文件
221023
Sigma-Aldrich
苯基锂 溶液
1.9 M in cyclohexane/ether (7:3)
同義詞:
PhLi
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5Li
CAS號碼:
分子量::
84.04
Beilstein:
506502
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
halide, ~0.05 M
濃度
1.9 M in cyclohexane/ether (7:3)
密度
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.Li/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;
InChI 密鑰
NHKJPPKXDNZFBJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
在氮气保护下封装于带聚合物涂层的 Sure/Seal
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Luka A Wright et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(16), 7230-7241 (2015-03-20)
The 2-(2′-aniline)-6-imine-pyridines, 2-(C6H4-2′-NH2)-6-(CMe=NAr)C5H3N (Ar = 4-i-PrC6H4 (HL1a), 2,6-i-Pr2C6H3 (HL1b)), have been synthesised via sequential Stille cross-coupling, deprotection and condensation steps from 6-tributylstannyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine and 2-bromonitrobenzene. The palladium(II) acetate N,N,N-pincer complexes, [{2-(C6H4-2′-NH)-6-(CMe=NAr)C5H3N}Pd(OAc)] (Ar = 4-i-PrC6H4 (1a), 2,6-i-Pr2C6H3 (1b)), can be prepared by