重要文件
662852
Sigma-Aldrich
烯丙基环戊烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14
CAS號碼:
分子量::
110.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.440
bp
125-127 °C/750 mmHg
密度
0.792 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
SMILES 字串
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI 密鑰
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
57.0 °F - closed cup
閃點(°C)
13.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)