重要文件
662283
Sigma-Aldrich
双(叔丁基羰基氧)碘苯
97%
同義詞:
(二-叔丁基羰基氧碘代)苯, 2,2-二甲基丙酸,苯基碘络合物, 二-(新戊酰氧)碘苯, 双(2,2-二甲基丙酸根-O)碘代苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H23IO4
CAS號碼:
分子量::
406.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
mp
104-109 °C
官能基
iodo
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)O[I](OC(=O)C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C16H23IO4/c1-15(2,3)13(18)20-17(12-10-8-7-9-11-12)21-14(19)16(4,5)6/h7-11H,1-6H3
InChI 密鑰
DZKPLZUSZXYHFB-UHFFFAOYSA-N
應用
Rh2(esp)2:C-H氨基化非常有效的选择性催化剂
用于以下反应的试剂:
  • Rh催化氨基甲酸丙酯CH胺化,Ru催化环羰基化合成α、β-不饱和-γ-内酰胺
  • 钯催化的二胺反应
  • 铑催化的烯丙基化和环化反应制备功能化双环杂环化合物
  • 铜催化氨基甲酸分子内氨基乙酰氧基化化合成萘酚和吡咯烷衍生物
  • 芳烃的 C-H 酰氧基化
  • 高价碘氧化剂
与 Rh2(esp)2 催化剂 (662623) 共同用于 C-H 键胺化的高价碘试剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Dzmitry M Zubrytski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(1) (2021-01-06)
Oxidative fragmentation of tertiary cyclopropanols with phenyliodine(III) dicarboxylates in aprotic solvents (dichloromethane, chloroform, toluene) produces mixed anhydrides. The fragmentation reaction is especially facile with phenyliodine(III) reagents bearing electron-withdrawing carboxylate ligands (trifluoroacetyl, 2,4,6-trichlorobenzoyl, 3-nitrobenzoyl), and affords 95-98% yields of the corresponding
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
文章
新產品!Rh2(esp)2,是 C-H 胺化作用的高效、選擇性極高的催化劑。
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.