重要文件
661864
Sigma-Aldrich
4-(3′-氟苄氧基)苯基硼酸
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H12BFO3
CAS號碼:
分子量::
246.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
159-164 °C
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI 密鑰
HLPBNLKHBWJWNP-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)