重要文件
661112
Sigma-Aldrich
3-溴-5-(三氟甲基)吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3BrF3N
CAS號碼:
分子量::
225.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
44-46 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-1-4(2-11-3-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI 密鑰
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
應用
由碘代溴吡啶与原位生成的(三氟甲基)铜发生碘取代反应制备。[1]
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
European Journal of Organic Chemistry, 327-327 (2002)