重要文件
659347
Sigma-Aldrich
1-(4-硝基苯基)-5-(三氟甲基)-1H-吡唑-4-羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H6F3N3O4
CAS號碼:
分子量::
301.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
199-203 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H6F3N3O4/c12-11(13,14)9-8(10(18)19)5-15-16(9)6-1-3-7(4-2-6)17(20)21/h1-5H,(H,18,19)
InChI 密鑰
FGHNILTUXGDLKS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)