重要文件
659215
Sigma-Aldrich
碘化钕(III)
anhydrous, powder, 99.9%
同義詞:
Neodymium triiodide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NdI3
CAS號碼:
分子量::
524.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.9%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: neodymium
雜質
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)