重要文件
659002
Sigma-Aldrich
1,3-二苯基吡唑-4-丙酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H16N2O2
CAS號碼:
分子量::
292.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
140-144 °C
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES 字串
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H16N2O2/c21-17(22)12-11-15-13-20(16-9-5-2-6-10-16)19-18(15)14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H,21,22)
InChI 密鑰
LMHUSEBWZSOLAN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)