重要文件
658901
Sigma-Aldrich
Fmoc-O-叔丁基-L-酪氨酸-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H2915NO5
分子量::
460.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
153-156 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i29+1
InChI 密鑰
JAUKCFULLJFBFN-VQEUBSLTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)