化驗
97%
折射率
n20/D 1.529
bp
281.3 °C/760 mmHg
密度
1.106 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Fc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
InChI 密鑰
ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup