文件
633771
Sigma-Aldrich
5-甲基异噁唑-4-甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5NO3
CAS號碼:
分子量::
127.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3