重要文件
657719
Sigma-Aldrich
1-(4-溴-2-氟苄基)哌嗪
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14BrFN2
CAS號碼:
分子量::
273.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
折射率
n20/D 1.563
bp
120-122 °C/0.02 mmHg
密度
1.411 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1cc(Br)ccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14BrFN2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI 密鑰
NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)