重要文件
65675
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(二苯基膦)苯基]二茂铁基}乙基二环己基膦
≥97%
同義詞:
(1S)-1-[(1R)-1-(二环己基膦)乙基]-2-[2-(二苯基膦)苯基]二茂铁(符合 CAS 标准), Walphos SL-W003-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C42H48FeP2
CAS號碼:
分子量::
670.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C37H43P2.C5H5.Fe/c1-29(38(30-17-6-2-7-18-30)31-19-8-3-9-20-31)34-26-16-27-35(34)36-25-14-15-28-37(36)39(32-21-10-4-11-22-32)33-23-12-5-13-24-33;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-16,21-31H,2-3,6-9,17-20H2,1H3;1-5H;/t29-;;/m0../s1
InChI 密鑰
OBVCATYDMKRFLP-UJXPALLWSA-N
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)