重要文件
656747
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-(1-萘基)乙胺盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14ClN
CAS號碼:
分子量::
207.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -5.2°, c = 1 in methanol
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
ZTNKTVBJMXQOBQ-FVGYRXGTSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)