重要文件
656739
Sigma-Aldrich
5-溴-2-(甲巯基)-4-嘧啶甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5BrN2O2S
CAS號碼:
分子量::
249.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
158-162 °C (dec.)
SMILES 字串
CSc1ncc(Br)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2S/c1-12-6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)