重要文件
656127
Sigma-Aldrich
4-(2-乙酰基氨乙基)苯甲酸甲酯
97%
同義詞:
4-(2-Acetylaminoethyl)benzoic acid methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H3CCONHCH2CH2C6H4CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
221.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
89-93 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(CCNC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12(15)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
NNHJGOJEUOUOFH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)