Merck
全部照片(3)
重要文件
655341
Sigma-Aldrich
6-异丙基吲哚
97%
同義詞:
6-异丙基-1H-吲哚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13N
CAS號碼:
分子量::
159.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
36-40 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3
InChI 密鑰
UUNKRAWCQSWCJE-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Reactant for preparation of potent and selective 5-HT7 receptor ligands
  • Reactant in triflic acid-catalyzed stereoselective Friedel-Crafts aminoalkylation reactions
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)