重要文件
654736
Sigma-Aldrich
[4-溴-2-(三氟甲基)苯基]硫脲
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(CF3)NHCSHN2
CAS號碼:
分子量::
299.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
176-181 °C
SMILES 字串
NC(=S)Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6BrF3N2S/c9-4-1-2-6(14-7(13)15)5(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H3,13,14,15)
InChI 密鑰
HXTGSKARZANHPM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)