重要文件
654671
Sigma-Aldrich
N-仲丁基(三甲基甲硅烷基)胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H19NSi
CAS號碼:
分子量::
145.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
bp
125 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
IBUPNBOPJGCOSP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
46.4 °F - closed cup
閃點(°C)
8 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
原子層沉積 (ALD)、微電子、Mo:Al2O3 薄膜、奈米複合鍍層、光電、半導體元件、W:Al2O3 薄膜、複合薄膜、逐層鍍膜
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes