重要文件
613606
Sigma-Aldrich
4,4′-联吡啶-d8
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10D8N2
CAS號碼:
分子量::
164.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
111-114 °C (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]c1nc([2H])c([2H])c(c1[2H])-c2c([2H])c([2H])nc([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
MWVTWFVJZLCBMC-PGRXLJNUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)