重要文件
654493
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)adenine
97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7N5S
CAS號碼:
分子量::
181.22
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97% (CP)
SMILES 字串
NC1=C2C(N=C[N]2)=NC(SC)=N1
InChI
1S/C6H6N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H2,7,10,11)
InChI 密鑰
ISYHYYFDSKXCOT-UHFFFAOYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)