重要文件
654191
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(5-硝基-2-吡啶基)哌嗪
97%
同義詞:
1-叔丁氧羰基-4-(5-硝基吡啶-2-基)哌嗪, 2-(4-Boc-1-哌嗪基)-5-硝基吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H20N4O4
CAS號碼:
分子量::
308.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
168-172 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)12-5-4-11(10-15-12)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
WWFJYZONBJARJT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)