重要文件
653748
Sigma-Aldrich
5-溴-6-溴甲基-1,3-苯并二恶唑
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6Br2O2
CAS號碼:
分子量::
293.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
solid
mp
91-95 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
BrCc1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-3-5-1-7-8(2-6(5)10)12-4-11-7/h1-2H,3-4H2
InChI 密鑰
FDCXAYVCUJDBJU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)