重要文件
653039
Sigma-Aldrich
3-氧代-1-哌嗪羧酸叔丁酯
puriss., 98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H16N2O3
CAS號碼:
分子量::
200.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
puriss.
化驗
98%
形狀
solid
mp
156-160 °C (lit.)
156-160 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-4-10-7(12)6-11/h4-6H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI 密鑰
FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)